Hydrofil interaktion kromatografikolonner (HILIC), Asahipak NH2P
Leverandør: Resonac
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 9890 DKK
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Hydrofil interaktion kromatografikolonner (HILIC), Asahipak NH2P
Kromatografikolonner
Polymerbaserede, pakkede kolonner til analyse af saccharider
  • Fremragende kemisk stabilitet og resistens over for nedbrydning over tid
  • Kan vaskes med basisk opløsning
  • Velegnet til fordampende lysspredningsdetektorer, koronaladede aerosol-detektorer og LC/MS
  • NH2P-40 er den højtydende udgave af NH2P-50