2-Chlor-2-methylpropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
8.01550.0100EA 224 DKK
8.01550.0100 8.01550.1000 8.01550.9160
2-Chlor-2-methylpropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 51
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000816
CAS-nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble,(slow decomposition)
Melting Point -28 °C
Molar Mass 92.57 g/mol
Boiling Point 51 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 350 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.3848 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 10.1 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 540 °C