Skruekoblinger til gevindskårne rør
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
01321514 01321518 01321525 01321532
LENZ01321514EA 320 DKK
LENZ01321514 LENZ01321518 LENZ01321525 LENZ01321532
Skruekoblinger til gevindskårne rør
Fittings og stik
Connectors, made of PBT, red with integrated silicone (VMQ)-PTFE sealing.
  • For flexible connection of two DIN glass threads
  • Heat resistant from –45 to +180 °C
  • Extremely leak tight