2-Chlor-2-methylpropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
tert-Butyl chloride
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
A13004.AKEA
358
DKK
A13004.AK
A13004.AP
A13004.AU
2-Chlor-2-methylpropan ≥98%
2-Chloro-2-methylpropane
Purity: 98+%
CAS No.: 507-20-0
Molecular Formula: (CH3)3CCl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3848
Odour: Mild
Melting Point: -26°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 1730872
Merck Reference: 14,1562
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000816
Formel:
C₄H₉Cl Molekylvægt: 92.57 g/mol Kogepunkt: 50…52 °C Smeltepunkt: –26 °C Massefylde: 0.846 Flammepunkt: –27 °C (–16 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000816 CAS-nummer: 507-20-0 EINECS: 208-066-4 UN nummer: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,01561 |