2-Chlor-2-methylpropan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butyl chloride
109500025 109500250 109505000
ACRO109500025EA 1280 DKK
ACRO109500025 ACRO109500250 ACRO109505000
2-Chlor-2-methylpropan 99%
2-Chloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Cl
Molekylvægt: 92.57 g/mol
Kogepunkt: 51
Smeltepunkt: –25 °C
Massefylde: 0.85 g/cm³
Flammepunkt: –27 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000816
CAS-nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN nummer: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3838 to 1.3858 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA