1-Chlor-2-methylpropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
L04181.18
L04181.30
L04181.18EA
530
DKK
L04181.18
L04181.30
1-Chlor-2-methylpropan ≥98%
1-Chloro-2-methylpropane
Purity: 98%
CAS No.: 513-36-0
Molecular Formula: C4H9Cl
Formula Weight: 92.57
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.3975
Odour: Sweet
Melting Point: -131°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 635650
Merck Reference: 14,5138
UN No.: 1127
MDL No.: MFCD00000954
Formel:
C₄H₉Cl Molekylvægt: 92.57 g/mol Kogepunkt: 68…69 °C Smeltepunkt: –131 °C Massefylde: 0.879 Flammepunkt: –7 °C (19 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000954 CAS-nummer: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN nummer: 1127 ADR: 3 II Merck Index: 13,05155 |