3-Chloracetylacetone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-2,4-pentanedione, 3-Chloropentane-2,4-dione
210670050 210671000
ACRO210670050EA 248 DKK
ACRO210670050 ACRO210671000
3-Chloracetylacetone 98%
3-Chloracetylacetone
Formel: C₅H₇ClO₂
Kogepunkt: 49…52 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: –15 °C
Massefylde: 1,179 g/cm³
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009651
CAS-nummer: 1694-29-7
EINECS: 216-902-4
UN nummer: 1224
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4825 to 1.4845 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %