4-Hydroxy-3-methylbutanon tech. 85%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H28483.06
H28483.03
H28483.06EA
6540
DKK
H28483.06
H28483.03
4-Hydroxy-3-methylbutanon tech. 85%, Technical Grade
4-Hydroxy-3-methylbutanone
Purity: 85%
CAS No.: 3393-64-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Refractive Index: 1.4325
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molekylvægt: 102.13 g/mol Kogepunkt: 90 Massefylde: 0.9908 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004739 CAS-nummer: 3393-64-4 EINECS: 222-238-6 |