5-Methyl-3-heptanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
8.18663.1000EA 568 DKK
8.18663.1000 8.18663.9160 8.18663.9030
5-Methyl-3-heptanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-3-heptanone
Formel: C₈H₁₆O
Kogepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009340
CAS-nummer: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN nummer: 2271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03810
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 128.22 g/mol
Boiling Point 157 - 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 48 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)