5-Methyl-2-hexanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
8.22093.0100EA 274 DKK
8.22093.0100 8.22093.1000 8.22093.9046
5-Methyl-2-hexanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-2-hexanone
Formel: C₇H₁₄O
Kogepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN nummer: 2302
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 114.19 g/mol
Boiling Point 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.3 hPa (20 °C)
Flash Point 43 °C
Refractive Index 1.4078 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C