5-Methyl-2-hexanon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
149660010 149660025
149660010.EA 658 DKK
149660010. 149660025.
5-Methyl-2-hexanon 99%
5-Methyl-2-hexanone
Formel: C₇H₁₄O
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 144
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 0.81 g/cm³
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008950
CAS-nummer: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
UN nummer: 2302
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +16° to +23° (20°C, 589 nm) (c=1 in H2O)