4-Methyl-2-pentanon
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
0338.1 0338.2
ROTH0338.1EA 0 DKK
ROTH0338.1 ROTH0338.2
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-2-pentanone
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 117.4
Smeltepunkt: –84 °C
Massefylde: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN nummer: 1245
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM