4-Methyl-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20820.2500 8.20820.9190
8.20820.2500EA 1140 DKK
8.20820.2500 8.20820.9190
4-Methyl-2-pentanon, EMPLURA®, Supelco®
4-Methyl-2-pentanone
Formel: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Kogepunkt: 117,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –84 °C
Massefylde: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008938
CAS-nummer: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN nummer: 1245
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM