4-Methyl-2-pentanon ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methylisobutylketon, Isobutylmethylketon
A11618.0F
A11618.AP
A11618.0FEA
858
DKK
A11618.0F
A11618.AP
4-Methyl-2-pentanon ≥99%
4-Methyl-2-pentanone
Purity: 99%
CAS No.: 108-10-1
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 13°(55°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Mild
Melting Point: -84°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 605399
Merck Reference: 14,5207
UN No.: 1245
MDL No.: MFCD00008938
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂COCH₃ Molekylvægt: 100.16 g/mol Kogepunkt: 117…118 °C Smeltepunkt: –84 °C Massefylde: 0.801 Flammepunkt: 13 °C (55 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008938 CAS-nummer: 108-10-1 EINECS: 203-550-1 UN nummer: 1245 ADR: 3 II Merck Index: 13,05227 |