4,4-Dimethyl-2-pentanon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4,4-Dimethylpentan-2-one
159710050 159710250 159711000
ACRO159710050EA 772 DKK
ACRO159710050 ACRO159710250 ACRO159711000
4,4-Dimethyl-2-pentanon 99%
4,4-Dimethyl-2-pentanone
Formel: C₇H₁₄O
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 125…130 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –64 °C
Massefylde: 0.804 g/cm³
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008854
CAS-nummer: 590-50-1
EINECS: 209-685-2
UN nummer: 1224
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4025 to 1.4045 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %