3-Methylbutanon 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
218770010 218772500 218770051
ACRO218770010EA 1700 DKK
ACRO218770010 ACRO218772500 ACRO218770051
3-Methylbutanon 98%
3-Methylbutanone
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Massefylde: 0,8 g/cm³
Flammepunkt: 6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008919
CAS-nummer: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN nummer: 2397
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06164
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3855 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %