3-Methyl-2-pentanon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A19999.09
A19999.14
A19999.18
A19999.09EA
1100
DKK
A19999.09
A19999.14
A19999.18
3-Methyl-2-pentanon ≥98%
3-Methyl-2-pentanone
Purity: 98+%
CAS No.: 565-61-7
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4 00
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 635791
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009336
Formel:
C₆H₁₂O Kogepunkt: 118…119 °C Massefylde: 0,815 Flammepunkt: 12 °C (53 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009336 CAS-nummer: 565-61-7 EINECS: 209-282-1 UN nummer: 1224 ADR: 3,II |