3,3-Dimethyl-2-butanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41645.0100 8.41645.0500
8.41645.0100EA 1360 DKK
8.41645.0100 8.41645.0500
3,3-Dimethyl-2-butanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethyl-2-butanon
Formel: C₆H₁₂O
Kogepunkt: 106 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,803 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008846
CAS-nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07594
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 19 g/l (25 °C)
Melting Point -53 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 105 - 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Density 0.808 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid