3,3-Dimethyl-2-butanon 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
131251000 131255000 131250025
ACRO131251000EA 791 DKK
ACRO131251000 ACRO131255000 ACRO131250025
3,3-Dimethyl-2-butanon 96%
3,3-Dimethyl-2-butanon
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 106 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –52.5 °C
Massefylde: 0.8 g/cm³
Flammepunkt: 5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008846
CAS-nummer: 75-97-8
EINECS: 200-920-4
UN nummer: 1224
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07594
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %