Diisobutylketon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
8.18831.1000EA 323 DKK
8.18831.1000 8.18831.9165 8.18831.9160
Diisobutylketon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diisobutylketon
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142.24 g/mol
Kogepunkt: 165
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN nummer: 1157
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -41 °C
Molar Mass 142.24 g/mol
Boiling Point 163 - 173 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Refractive Index 1.4143 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 6.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 345 °C
Saturation concentration 9 g/m3 (20 °C) Air
Evaporation number 48
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid