Diisobutylketon ≥90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
L16015.AEEA 312 DKK
L16015.AE L16015.AP L16015.0F
Diisobutylketon ≥90%
Diisobutylketon
Purity: 90% (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone) CAS No.: 108-83-8 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 47°(117°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Unpleasant Melting Point: -42° Boiling Point: 163-173° Beilstein Reference: 1743163 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008940
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142.24 g/mol
Kogepunkt: 163…173 °C
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 0.809
Flammepunkt: 47 °C (117 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN nummer: 1224
ADR: 3 III