Diisobutylketon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Dimethyl-4-heptanon
149440010 149440025 149440200
ACRO149440010EA 537 DKK
ACRO149440010 ACRO149440025 ACRO149440200
Diisobutylketon, technical , remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Diisobutylketon
Formel: C₉H₁₈O
Molekylvægt: 142.24 g/mol
Kogepunkt: 165
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 0.809 g/cm³
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008940
CAS-nummer: 108-83-8
EINECS: 203-620-1
UN nummer: 1157
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥15 % (4.6-Dimethyl-2-heptanone)