2-Ethylhexanal ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23471.18 B23471.30
B23471.18EA 423 DKK
B23471.18 B23471.30
2-Ethylhexanal ≥97%
2-Ethylhexanal
Purity: 97% CAS No.: 123-05-7 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4155 Melting Point: -100° Boiling Point: 163° Beilstein Reference: 1700556 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00006987
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 163 °C
Smeltepunkt: < –100 °C
Massefylde: 0.819
Flammepunkt: 50 °C (122 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006987
CAS-nummer: 123-05-7
EINECS: 204-596-5
UN nummer: 1989
ADR: 3 III