2-Ethylhexanal 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
410090010
410092500
ACRO410090010EA
1850
DKK
ACRO410090010
ACRO410092500
2-Ethylhexanal 96%
2-Ethylhexanal
Formel:
C₈H₁₆O Kogepunkt: 163 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –90 °C Massefylde: 0,8195 g/cm³ Flammepunkt: 50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006987 CAS-nummer: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN nummer: 1191 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20/20°C) 0.819 to 0.824 |
Acid value | ≤8 mg KOH/g |