3-(Brommethyl)heptan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
305331000
305335000
ACRO305331000EA
506
DKK
ACRO305331000
ACRO305335000
3-(Brommethyl)heptan 95%
2-Ethylhexyl bromide
Formel:
C₈H₁₇Br Kogepunkt: 75…77 °C (16 mmHg) Massefylde: 1,08 g/cm³ Flammepunkt: 69 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000220 CAS-nummer: 18908-66-2 EINECS: 242-659-9 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |