1-Brom-3-methylbutan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylbutylbromide
A14492.0B A14492.0I A14492.30
A14492.0BEA 1530 DKK
A14492.0B A14492.0I A14492.30
1-Brom-3-methylbutan ≥98%
1-Bromo-3-methylbutane
Purity: 98% CAS No.: 107-82-4 Molecular Formula: C5H11Br Formula Weight: 151.05 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4409 Melting Point: -112° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 773652 Merck Reference: 14,5114 UN No.: 2341 MDL No.: MFCD00000253
Formel: C₅H₁₁Br
Molekylvægt: 151.05 g/mol
Kogepunkt: 120…121 °C
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 1.208
Flammepunkt: 22 °C (71 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000253
CAS-nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN nummer: 2341
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05130