1-Brom-3-methylbutan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methylbutylbromide
403051000 403055000 403050050
ACRO403051000EA 230 DKK
ACRO403051000 ACRO403055000 ACRO403050050
1-Brom-3-methylbutan 99%
1-Bromo-3-methylbutane
Formel: C₅H₁₁Br
Molekylvægt: 151.05 g/mol
Kogepunkt: 119
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 1.2 g/cm³
Flammepunkt: 32 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000253
CAS-nummer: 107-82-4
EINECS: 203-522-9
UN nummer: 2341
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05130
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4399 to 1.4419 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.1 % (as HBr)