1-Brom-2-methylpropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01549.0250 8.01549.1000
8.01549.0250EA 339 DKK
8.01549.0250 8.01549.1000
1-Brom-2-methylpropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Br
Molekylvægt: 137.02 g/mol
Kogepunkt: 91
Smeltepunkt: –118 °C
Massefylde: 1.265 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000217
CAS-nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN nummer: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -118 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 41 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.26 g/cm3 (20 °C)