1-Brom-2-methylpropan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isobutyl bromide
168835000 168830025 168831000
ACRO168835000EA 883 DKK
ACRO168835000 ACRO168830025 ACRO168831000
1-Brom-2-methylpropan 98+%
1-Bromo-2-methylpropane
Formel: C₄H₉Br
Molekylvægt: 137.02 g/mol
Kogepunkt: 90…92 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –119 °C
Massefylde: 1.26 g/cm³
Flammepunkt: 18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000217
CAS-nummer: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
UN nummer: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05152
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %