1-Brom-2,2-dimethylpropan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
L03579.06
L03579.14
L03579.06EA
846
DKK
L03579.06
L03579.14
1-Brom-2,2-dimethylpropan ≥98%
Neopentyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 630-17-1
Molecular Formula: (CH3)3CCH2Br
Formula Weight: 151.05
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 104-106°
Beilstein Reference: 1730989
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000209
Formel:
C₅H₁₁Br Kogepunkt: 104…106 °C Massefylde: 1,195 Flammepunkt: 6 °C (42 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000209 CAS-nummer: 630-17-1 EINECS: 211-132-5 UN nummer: 1993 ADR: 3,II |