1,5-Dibrom-3-methylpentan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B20521.06
B20521.14
B20521.06EA
984
DKK
B20521.06
B20521.14
1,5-Dibrom-3-methylpentan ≥98%
1,5-Dibromo-3-methylpentane
Purity: 98+%
CAS No.: 4457-72-1
Molecular Formula: C6H12Br2
Formula Weight: 243.98
Flash Point: 101°(214°F)
Refractive Index: 1.5080
Boiling Point: 233°
MDL No.: MFCD00039200
Formel:
C₆H₁₂Br₂ Kogepunkt: 233 °C Massefylde: 1,58 Flammepunkt: 101 °C (214 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039200 CAS-nummer: 4457-72-1 |