n-Undecan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
8844.1 8844.2
ROTH8844.1EA 0 DKK
ROTH8844.1 ROTH8844.2
n-Undecan
n-Undecane
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN nummer: 2330
ADR: 3,III