n-Undecan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
8.18629.0100EA 471 DKK
8.18629.0100 8.18629.0500 8.18629.0050
n-Undecan til syntese, Sigma-Aldrich®
n-Undecane
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,7416 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN nummer: 2330
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -26 °C
Molar Mass 156.31 g/mol
Boiling Point 195 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Explosion Limit 0.6 - 6.5 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 220 °C
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)