n-Undecan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
140661000 140665000 140660025 140660100
ACRO140661000EA 633 DKK
ACRO140661000 ACRO140665000 ACRO140660025 ACRO140660100
n-Undecan 99%
n-Undecane
Formel: H₃C(CH₂)₉CH₃
Kogepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 0,74 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008959
CAS-nummer: 1120-21-4
EINECS: 214-300-6
UN nummer: 2330
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %