n-Tricosan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Tricosane
A14577.06
A14577.14
A14577.22
A14577.06EA
849
DKK
A14577.06
A14577.14
A14577.22
n-Tricosan ≥99%
n-Tricosane
Purity: 99%
CAS No.: 638-67-5
Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3
Formula Weight: 324.64
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ Kogepunkt: 199…200 °C (3 mmHg) Smeltepunkt: 47…50 °C Massefylde: 0,7969 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009350 CAS-nummer: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |