n-Tricosan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tricosane
421600050 421600010 421600250
ACRO421600050EA 589 DKK
ACRO421600050 ACRO421600010 ACRO421600250
n-Tricosan 98%
n-Tricosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Kogepunkt: 380 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 47…50 °C
Massefylde: 0,7969 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009350
CAS-nummer: 638-67-5
EINECS: 211-347-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals, flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥97.5 %