n-Triacontan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
90270-1G 90270-250MG
90270-1GEA 1460 DKK
90270-1G 90270-250MG
n-Triacontan, Supelco®
n-Triacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Kogepunkt: 449,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 65…67 °C
Massefylde: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009410
CAS-nummer: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748eb4270d69d59f30cf6049c88f6e017abf84dc&vid=f60b819e90817869053b05819699c065c0bd7d76&prid=web&clid=SAPDAM