n-Triacontan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
278050010 278050050
ACRO278050010EA 485 DKK
ACRO278050010 ACRO278050050
n-Triacontan 98%
n-Triacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
Kogepunkt: 455 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 65…67 °C
Massefylde: 0,7797 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009410
CAS-nummer: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 67 °C
GC ≥97.5 %