n-Tetracontan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
309165000
309160025
ACRO309165000EA
520
DKK
ACRO309165000
ACRO309160025
n-Tetracontan 98%
n-Tetracontane
Formel:
H₃C(CH₂)₃₈CH₃ Molekylvægt: 563.09 g/mol Smeltepunkt: 80…83 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015267 CAS-nummer: 4181-95-7 EINECS: 224-055-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 80 to 83 °C |
GC | ≥97.5 % |