n-Pentan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentan
26206.291EA 539 DKK
26206.291 26206.325 26206.360 26206.460
n-Pentan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Pentan
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Molekylvægt: 72.15 g/mol
Kogepunkt: 35…36 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Massefylde: 0.63 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN nummer: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Boiling point 35 - 37 °C
Density (20/4) 0.625 - 0.632
Evaporation residue Max. 50 ppm