n-Pentan ≥99% (by GC), Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
60489-1LEA 494 DKK
60489-1L 60489-5L 60489-25L 60489-6X1L
n-Pentan ≥99% (by GC), Riedel-de Haën™
n-Pentan
Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502
Formel: H₃C(CH₂)₃CH₃
Kogepunkt: 36-37 °C
Smeltepunkt: -131 °C
Massefylde: 0,631 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: <-35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009498
CAS-nummer: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN nummer: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Autoignition Temperature 500 °F
Assay (GC) Min. 99 %
Vapor Density 2.48 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)