n-Pentadecan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Pentadecane, Pentadecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
76509-25ML 76509-5ML
76509-25MLEA 2190 DKK
76509-25ML 76509-5ML
n-Pentadecan, Supelco®
n-Pentadecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Kogepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008990
CAS-nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b823a5d81fa846050a5d25e1ac8ce5765eeed7b&vid=4f461a0c4143d26d483347596050e7a1a51b2887&prid=web&clid=SAPDAM