1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol, 1H,1H-Perfluoro-1-decanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluor-1-decanol
L16580.06
L16580.14
L16580.06EA
813
DKK
L16580.06
L16580.14
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol ≥98%
1H,1H-Nonadecafluor-1-decanol
Purity: 98%
CAS No.: 307-37-9
Molecular Formula: C10H3F19O
Formula Weight: 500.10
Melting Point: 83-90°
Boiling Point: 95°/20mm
MDL No.: MFCD00153234
Formel:
C₁₀H₃F₁₉O Kogepunkt: 95 °C (20 mmHg) Smeltepunkt: 83…90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00153234 CAS-nummer: 307-37-9 |