3-Chlor-1-phenyl-1-propyn ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(3-Chloroprop-1-yn-1-yl)benzene
H53510.14
H53510.03
H53510.06
H53510.14EA
5130
DKK
H53510.14
H53510.03
H53510.06
3-Chlor-1-phenyl-1-propyn ≥97%
3-Chlor-1-phenyl-1-propyn
Purity: 97%
CAS No.: 3355-31-5
Molecular Formula: C9H7Cl
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.585
MDL No.: MFCD06411085
Formel:
C₉H₇Cl Massefylde: 1,095 Flammepunkt: 104 °C (219 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06411085 CAS-nummer: 3355-31-5 |