3-Phenyl-1-propyn ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Propynylbenzene
H53500.06
H53500.14
H53500.06EA
1810
DKK
H53500.06
H53500.14
3-Phenyl-1-propyn ≥97% stabilised
3-Phenyl-1-propyn
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 10147-11-2
Molecular Formula: C9H8
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.526
Boiling Point: 75°/20mm
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00134431
Formel:
C₉H₈ Kogepunkt: 75 °C (20 mmHg) Massefylde: 0,934 Flammepunkt: 52 °C (126 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00134431 CAS-nummer: 10147-11-2 UN nummer: 3295 ADR: 3,III |