cis-3-Hexen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(Z)-3-Hexene
H53485.06
H53485.14
H53485.06EA
1160
DKK
H53485.06
H53485.14
cis-3-Hexen ≥97%
cis-3-Hexene
Purity: 97%
CAS No.: 7642-09-3
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.395
Boiling Point: 66-68°
Beilstein Reference: 1718858
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00085300
Formel:
C₆H₁₂ Kogepunkt: 66…68 °C Massefylde: 0,681 Flammepunkt: –25 °C (–13 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00085300 CAS-nummer: 7642-09-3 ADR: 3,II |