2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-o-toluidine
H26206.03 H26206.09
H26206.03EA 370 DKK
H26206.03 H26206.09
2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
2-Brom-4-Fluor-6-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98% CAS No.: 875664-27-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Refractive Index: 1.503
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.01 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973756
CAS-nummer: 875664-27-0
EINECS: None
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III