ω-Brom-2-hydroxyacetophenon 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
B25722.06 B25722.14
B25722.06EA 1080 DKK
B25722.06 B25722.14
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon 97
ω-Brom-2-hydroxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 2491-36-3 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 45-47° UN No.: 3263 MDL No.: MFCD01727570
Formel: C₈H₇BrO₂
Molekylvægt: 215.05
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01727570
CAS-nummer: 2491-36-3
UN nummer: 3263
ADR: 8 II