4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, (4,4,4-Trifluor-1,3-butandionyl)benzol, 4,4,4-Trifluoro-1-phenylbutane-1,3-dione, Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
A17110.14 A17110.22
A17110.14EA 855 DKK
A17110.14 A17110.22
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion ≥98%
4,4,4-Trifluor-1-phenyl-1,3-butandion
Purity: 98+% CAS No.: 326-06-7 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Flash Point: 98°(208°F) Melting Point: 37-40° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1875083 MDL No.: MFCD00000425
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Molekylvægt: 216.16
Kogepunkt: 224 °C
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1.113
Flammepunkt: 98 °C (208 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000425
CAS-nummer: 326-06-7
EINECS: 206-307-8