n-Octan 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
129370020 129375000 129370250 129370025
ACRO129370020EA 251 DKK
ACRO129370020 ACRO129375000 ACRO129370250 ACRO129370025
n-Octan 99+%, extra pure
n-Octane
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₃
Molekylvægt: 114.23 g/mol
Kogepunkt: 125…127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 0.708 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009556
CAS-nummer: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
UN nummer: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3965 to 1.3985 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 0.706 to 0.710 kg/l
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %